Imprimer
2-Bromo-3-chlorobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR400100-1G OR400100-5G
APOSOR400100-1GEA 0 EUR
APOSOR400100-1G APOSOR400100-5G
2-Bromo-3-chlorobenzaldehyde
2-Bromo-3-chlorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699536
Numéro CAS: 74073-40-8