Imprimer
2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400081-1G OR400081-250MG OR400081-5G
APOSOR400081-1GEA 50.9 EUR
APOSOR400081-1G APOSOR400081-250MG APOSOR400081-5G
2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 95%
2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₇BrO₂
Point de fusion: 67…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834663
Numéro CAS: 10401-18-0