Imprimer
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR400057-1G OR400057-5G OR400057-25G
APOSOR400057-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400057-1G APOSOR400057-5G APOSOR400057-25G
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₇IO₂
Point de fusion: 140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04128999
Numéro CAS: 42298-41-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III