Imprimer
2-Methoxy-5-nitrobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR400055-1G OR400055-5G
APOSOR400055-1GEA 69.6 EUR
APOSOR400055-1G APOSOR400055-5G
2-Methoxy-5-nitrobenzonitrile
2-Methoxy-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₈H₆N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035891
Numéro CAS: 10496-75-0