Imprimer

3-Bromoisatoic anhydride

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 8-Bromo-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione

OR400020-1G OR400020-5G OR400020-25G
APOSOR400020-1GEA 34.8 EUR
APOSOR400020-1G APOSOR400020-5G APOSOR400020-25G
3-Bromoisatoic anhydride
3-Bromoisatoic anhydride
Formule: C₈H₄BrNO₃
Poids moléculaire: 242.0300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738735
Numéro CAS: 331646-98-1

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR