Imprimer
7-Nitro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 7-Nitro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR400019-1G OR400019-5G OR400019-10G
APOSOR400019-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400019-1G APOSOR400019-5G APOSOR400019-10G
7-Nitro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione 95%
7-Nitro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formule: C₈H₄N₂O₅
Point de fusion: 253 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798220
Numéro CAS: 63480-10-4