Imprimer
4-Methylisatoic anhydride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400018-1G OR400018-5G
APOSOR400018-1GEA 0 EUR
APOSOR400018-1G APOSOR400018-5G
4-Methylisatoic anhydride 97%
4-Methylisatoic anhydride
Formule: C₉H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426400
Numéro CAS: 63480-11-5