Imprimer
3-Chloroisatoic anhydride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 8-Chloro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR400010-1G OR400010-5G OR400010-25G
APOSOR400010-1GEA 48 EUR
APOSOR400010-1G APOSOR400010-5G APOSOR400010-25G
3-Chloroisatoic anhydride
3-Chloroisatoic anhydride
Formule: C₈H₄ClNO₃
Poids moléculaire: 197.5753 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06809785
Numéro CAS: 63497-60-9