Imprimer
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid propanediol cyclic ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 2-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzoate
OR3999-1G OR3999-5G
APOSOR3999-1GEA 78.3 EUR
APOSOR3999-1G APOSOR3999-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid propanediol cyclic ester 95%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid propanediol cyclic ester
Formule: C₁₂H₁₅BO₄
Poids moléculaire: 234.0561 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659932
Numéro CAS: 850567-60-1