Imprimer
3-Bromo-5-méthoxyphénol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Bromo-5-hydroxyanisole
OR399011-250MG OR399011-1G OR399011-5G
APOSOR399011-250MGEA 56.7 EUR
APOSOR399011-250MG APOSOR399011-1G APOSOR399011-5G
3-Bromo-5-méthoxyphénol 97%
3-Bromo-5-méthoxyphénol
Formule: C₇H₇BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12405420
Numéro CAS: 855400-66-7