Imprimer
Acide (2-chlorophényl)acétique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3987-100G OR3987-25G OR3987-500G
APOSOR3987-100GEA 0 EUR
APOSOR3987-100G APOSOR3987-25G APOSOR3987-500G
Acide (2-chlorophényl)acétique 98%
Acide (2-chlorophényl)acétique
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Point d'ébullition: 145 °C/5mmHg
Point de fusion: 94…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004317
Numéro CAS: 2444-36-2
EINECS: 219-482-0