Imprimer
Chlorure de 3-chloro-4-méthylbenzène-1-sulfonyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure de 2-chloro-p-toluènesulfonyle
OR3971-100G OR3971-25G OR3971-5G
APOSOR3971-100GEA 441 EUR
APOSOR3971-100G APOSOR3971-25G APOSOR3971-5G
Chlorure de 3-chloro-4-méthylbenzène-1-sulfonyle 98%
Chlorure de 3-chloro-4-méthylbenzène-1-sulfonyle
Formule: C₇H₆Cl₂O₂S
Poids moléculaire: 225.09
Point d'ébullition: 94…96 °C/0.05mmHg
Point de fusion: 34…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203987
Numéro CAS: 42413-03-6
UN: 3261
ADR: 8 II