Imprimer
4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3955-1G OR3955-5G
APOSOR3955-1GEA 75.4 EUR
APOSOR3955-1G APOSOR3955-5G
4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BNO₄
Point de fusion: 130…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115670
Numéro CAS: 850568-17-1