Imprimer
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (E)-3-(4-Boronophenyl)acrylic acid
OR3953-1G OR3953-5G OR3953-25G
APOSOR3953-1GEA 81.2 EUR
APOSOR3953-1G APOSOR3953-5G APOSOR3953-25G
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 96%
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₉BO₄
Point de fusion: 222…224 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01075704
Numéro CAS: 159896-15-8