Imprimer
5-Nitroquinoléine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3952-100G OR3952-10G OR3952-25G
APOSOR3952-100GEA 0 EUR
APOSOR3952-100G APOSOR3952-10G APOSOR3952-25G
5-Nitroquinoléine
5-Nitroquinoléine
Formule: C₉H₆N₂O₂
Point de fusion: 71…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006790
Numéro CAS: 607-34-1
EINECS: 210-134-3