3-Isopropoxyphenylboronic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₃BO₃ Point d'ébullition: 199 °C Point de fusion: 76…81 °C Densité: 1,075 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD03701512 Numéro CAS: 216485-86-8 |