Imprimer
Acide (3-aminophényl)métaborique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-3-aminophénylborane
OR3933-5G OR3933-1G OR3933-25G
APOSOR3933-5GEA 24.8 EUR
APOSOR3933-5G APOSOR3933-1G APOSOR3933-25G
Acide (3-aminophényl)métaborique 98%
Acide (3-aminophényl)métaborique
Formule: C₆H₈BNO₂
Poids moléculaire: 136.95 g/mol
Point de fusion: 138…143 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00007755
Numéro CAS: 30418-59-8