Imprimer
5,7-Dichloro-4-quinolinol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline, 5,7-Dichloroquinolin-4-ol
OR3930-1G OR3930-500MG
APOSOR3930-1GEA 139 EUR
APOSOR3930-1G APOSOR3930-500MG
5,7-Dichloro-4-quinolinol 97%
5,7-Dichloro-4-quinolinol
Formule: C₉H₅Cl₂NO
Poids moléculaire: 214.0481 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00219834
Numéro CAS: 171850-29-6