Imprimer
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3926-1G OR3926-5G
APOSOR3926-1GEA 72.5 EUR
APOSOR3926-1G APOSOR3926-5G
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₄
Point de fusion: 264…266 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044720
Numéro CAS: 6960-45-8
EINECS: 230-154-6