Imprimer
5-Chlorobenzofurazan-4-sulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride
OR3923-1G OR3923-250MG
APOSOR3923-1GEA 87 EUR
APOSOR3923-1G APOSOR3923-250MG
5-Chlorobenzofurazan-4-sulphonyl chloride 97%
5-Chlorobenzofurazan-4-sulphonyl chloride
Formule: C₆H₂Cl₂N₂O₃S
Point de fusion: 73…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203878
Numéro CAS: 175203-78-8
UN: 3261
ADR: 8,III