Imprimer
1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3878-1G OR3878-250MG
APOSOR3878-1GEA 0 EUR
APOSOR3878-1G APOSOR3878-250MG
1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid 97+%
1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid
Formule: C₈H₆O₄
Point de fusion: 224…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076411
Numéro CAS: 5768-39-8