Imprimer
Acide 2,5-dichloronicotinique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3876-1G OR3876-5G
APOSOR3876-1GEA 0 EUR
APOSOR3876-1G APOSOR3876-5G
Acide 2,5-dichloronicotinique
Acide 2,5-dichloronicotinique
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
Point de fusion: 156…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861979
Numéro CAS: 59782-85-3