Imprimer
4-Piperidin-1-ylmethylbenzylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR3841-1G OR3841-5G
APOSOR3841-1GEA 340 EUR
APOSOR3841-1G APOSOR3841-5G
4-Piperidin-1-ylmethylbenzylamine 97%
4-Piperidin-1-ylmethylbenzylamine
Formule: C₁₃H₂₀N₂
Poids moléculaire: 204.32 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07345530
Numéro CAS: 91271-81-7
UN: 3261
ADR: 8 III