Imprimer
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
OR3811-100G OR3811-25G
APOSOR3811-100GEA 40.6 EUR
APOSOR3811-100G APOSOR3811-25G
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point de fusion: 113…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025206
Numéro CAS: 18595-18-1