Imprimer
N-Méthyl-4-nitroaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR3796-25G OR3796-500G
APOSOR3796-25GEA 0 EUR
APOSOR3796-25G APOSOR3796-500G
N-Méthyl-4-nitroaniline 97%
N-Méthyl-4-nitroaniline
Formule: C₇H₈N₂O₂
Point de fusion: 149…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007305
Numéro CAS: 100-15-2
EINECS: 202-823-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III