Imprimer
4-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3792-1G OR3792-5G OR3792-250MG
APOSOR3792-1GEA 94.4 EUR
APOSOR3792-1G APOSOR3792-5G APOSOR3792-250MG
4-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₅H₁₆BNO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09027210
Numéro CAS: 913835-36-6