Imprimer
Methyl-2-amino-5-bromoisonicotinate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3789-1G OR3789-25G OR3789-5G
APOSOR3789-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3789-1G APOSOR3789-25G APOSOR3789-5G
Methyl-2-amino-5-bromoisonicotinate 98%
Methyl-2-amino-5-bromoisonicotinate
Formule: C₇H₇BrN₂O₂
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09027294
Numéro CAS: 882499-87-8