Imprimer

5-Boronopicolinic acid 97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR3781-1G OR3781-250MG
APOSOR3781-1GEA 0 EUR
APOSOR3781-1G APOSOR3781-250MG
5-Boronopicolinic acid 97%
5-Boronopicolinic acid
Formule: C₆H₆BNO₄
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027238
Numéro CAS: 913836-11-0

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR