Imprimer
Ethyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl oxazole-4-carboxylate
OR3767-1G OR3767-5G OR3767-25G
APOSOR3767-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3767-1G APOSOR3767-5G APOSOR3767-25G
Ethyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Ethyl-4-oxazolecarboxylate
Formule: C₆H₇NO₃
Point de fusion: 48 °C
Densité: 1,177 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114940
Numéro CAS: 23012-14-8