Imprimer
4-(4-Bromobenzyl)morpholine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR3763-1G OR3763-5G
APOSOR3763-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3763-1G APOSOR3763-5G
4-(4-Bromobenzyl)morpholine
4-(4-Bromobenzyl)morpholine
Formule: C₁₁H₁₄BrNO
Point de fusion: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00979535
Numéro CAS: 132833-51-3
UN: 3261
ADR: 8,III