Imprimer
2-Bromo-N,N-dimethylbenzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3747-25G OR3747-5G
APOSOR3747-25GEA 237 EUR
APOSOR3747-25G APOSOR3747-5G
2-Bromo-N,N-dimethylbenzamide 98%
2-Bromo-N,N-dimethylbenzamide
Formule: C₉H₁₀BrNO
Poids moléculaire: 228.0900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463635
Numéro CAS: 54616-47-6