3-Amino-4-methylphenylboronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₁₀BNO₂ Point de fusion: 250 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01074640 Numéro CAS: 22237-12-3 |