Imprimer
Isoquinoléine-5-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3742-1G OR3742-5G
APOSOR3742-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3742-1G APOSOR3742-5G
Isoquinoléine-5-amine
Isoquinoléine-5-amine
Formule: C₉H₈N₂
Point de fusion: 125…131 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006907
Numéro CAS: 1125-60-6
EINECS: 214-408-3