Imprimer
Allylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Allyl-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolane
OR3740-5G OR3740-25G OR3740-100G
APOSOR3740-5GEA 21.9 EUR
APOSOR3740-5G APOSOR3740-25G APOSOR3740-100G
Allylboronic acid pinacol ester 97%
Allylboronic acid pinacol ester
Formule: C₉H₁₇BO₂
Poids moléculaire: 168.05 g/mol
Point d'ébullition: 50…53 °C/5mmHg
Densité: 0.896 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013347
Numéro CAS: 72824-04-5
UN: 1993
ADR: 3 III