Imprimer
6-Méthoxy-3H-purin-2-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3726-100G OR3726-25G OR3726-5G
APOSOR3726-100GEA 171 EUR
APOSOR3726-100G APOSOR3726-25G APOSOR3726-5G
6-Méthoxy-3H-purin-2-amine
6-Méthoxy-3H-purin-2-amine
Formule: C₆H₇N₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133009
Numéro CAS: 20535-83-5