Imprimer
Acide 4-bromo-2-thenoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
OR3714-100G OR3714-25G OR3714-5G
APOSOR3714-100GEA 201 EUR
APOSOR3714-100G APOSOR3714-25G APOSOR3714-5G
Acide 4-bromo-2-thenoïque 98%
Acide 4-bromo-2-thenoïque
Formule: C₅H₃BrO₂S
Point de fusion: 118…122 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03422294
Numéro CAS: 16694-18-1