Imprimer
Acide 2-bromo-5-chloro-4-pyridinemétaborique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-5-chloropyridine-4-boronic acid, (2-Bromo-5-chloropyridin-4-yl)boronic acid
OR3704-1G OR3704-250MG OR3704-5G
APOSOR3704-1GEA 91.5 EUR
APOSOR3704-1G APOSOR3704-250MG APOSOR3704-5G
Acide 2-bromo-5-chloro-4-pyridinemétaborique
Acide 2-bromo-5-chloro-4-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₄BBrClNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08064041
Numéro CAS: 1072952-51-2