Imprimer
5-Bromo-2-chloroisonicotinic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3702-100G OR3702-25G
APOSOR3702-100GEA 221 EUR
APOSOR3702-100G APOSOR3702-25G
5-Bromo-2-chloroisonicotinic acid 97%
5-Bromo-2-chloroisonicotinic acid
Formule: C₆H₃BrClNO₂
Point de fusion: 220…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375114
Numéro CAS: 886365-31-7