Imprimer
ω-Bromo-2-cyanoacétophénone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): α-Bromo-2-cyanoacétophénone, Bromométhyl-o-cyanophénylcetone, 2-Bromo-1-(2-cyanophényl)éthane-1-one, 2-Bromo-2'-cyanoacétophénone
OR370138-1G OR370138-250MG
APOSOR370138-1GEA 928 EUR
APOSOR370138-1G APOSOR370138-250MG
ω-Bromo-2-cyanoacétophénone 95%
ω-Bromo-2-cyanoacétophénone
Formule: C₉H₆BrNO
Poids moléculaire: 224.06
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407832
Numéro CAS: 683274-86-4
UN: 1759
ADR: 8 III