Imprimer
Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzoylacetate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR3697-25G OR3697-5G OR3697-1G
APOSOR3697-25GEA 0 EUR
APOSOR3697-25G APOSOR3697-5G APOSOR3697-1G
Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzoylacetate 95+%
Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzoylacetate
Formule: C₁₄H₁₈O₆
Point de fusion: 87…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026908
Numéro CAS: 3044-56-2