Imprimer
2-Methyl-2H-indazol-6-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3688-1G OR3688-250MG
APOSOR3688-1GEA 43.5 EUR
APOSOR3688-1G APOSOR3688-250MG
2-Methyl-2H-indazol-6-amine
2-Methyl-2H-indazol-6-amine
Formule: C₈H₉N₃
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00464866
Numéro CAS: 50593-30-1