3-Chloro-4-methylbenzonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₆ClN Point de fusion: 46…48 °C Point éclair: 84 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001799 Numéro CAS: 21423-81-4 EINECS: 244-381-3 UN: 1325 ADR: 4.1,II |