Imprimer
indane-5-sulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,3-Dihydro-1H-indene-5-sulphonyl chloride
OR3684-1G OR3684-5G
APOSOR3684-1GEA 50.9 EUR
APOSOR3684-1G APOSOR3684-5G
indane-5-sulphonyl chloride
indane-5-sulphonyl chloride
Formule: C₉H₉ClO₂S
Point de fusion: 47,8…48.8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05237217
Numéro CAS: 52205-85-3
UN: 3261
ADR: 8,III