6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₄Cl₂N₂ Point de fusion: 152…154 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD06761692 Numéro CAS: 858516-69-5 |