Imprimer
4-Chloro-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR3679-1G OR3679-250MG OR3679-5G
APOSOR3679-1GEA 24.8 EUR
APOSOR3679-1G APOSOR3679-250MG APOSOR3679-5G
4-Chloro-1H-indazole
4-Chloro-1H-indazole
Formule: C₇H₅ClN₂
Point de fusion: 155…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00211065
Numéro CAS: 13096-96-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III