Imprimer
1-Acetyl-2-methyl-5-indolinesulphonoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR3671-1G OR3671-5G
APOSOR3671-1GEA 163 EUR
APOSOR3671-1G APOSOR3671-5G
1-Acetyl-2-methyl-5-indolinesulphonoyl chloride
1-Acetyl-2-methyl-5-indolinesulphonoyl chloride
Formule: C₁₁H₁₂ClNO₃S
Point de fusion: 143…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07841689
Numéro CAS: 841275-78-3
UN: 1759
ADR: 8,III