Imprimer
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Pyrrolidine-3-carboxylic acid, N-BOC protected
OR3670-1G OR3670-5G
APOSOR3670-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3670-1G APOSOR3670-5G
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Poids moléculaire: 215.25 g/mol
Point de fusion: 133…138 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179181
Numéro CAS: 59378-75-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS III