Imprimer
7-Bromoindole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3667-25G OR3667-5G OR3667-1G
APOSOR3667-25GEA 0 EUR
APOSOR3667-25G APOSOR3667-5G APOSOR3667-1G
7-Bromoindole 97%
7-Bromoindole
Formule: C₈H₆BrN
Point de fusion: 41…44 °C
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799492
Numéro CAS: 51417-51-7