Acide (3-méthoxyphényl)métaborique 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dihydroxy-3-méthoxyphénylborane
Formule:
C₇H₉BO₃ Poids moléculaire: 151.96 g/mol Point de fusion: 160…163 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00161359 Numéro CAS: 10365-98-7 |