Imprimer
Acide (2-méthoxyphényl)métaborique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-2-méthoxyphénylborane
OR3663-100G OR3663-25G OR3663-5G
APOSOR3663-100GEA 69.6 EUR
APOSOR3663-100G APOSOR3663-25G APOSOR3663-5G
Acide (2-méthoxyphényl)métaborique
Acide (2-méthoxyphényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₃
Poids moléculaire: 151.96 g/mol
Point de fusion: 102…110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00236047
Numéro CAS: 5720-06-9